2-Bromotolueno ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
A12315.14
A12315.22
A12315.36
A12315.14EA
34.3
EUR
A12315.14
A12315.22
A12315.36
2-Bromotolueno ≥99%
2-Bromotolueno
Purity: 99%
CAS No.: 95-46-5
Molecular Formula: C7H7Br
Formula Weight: 171.04
Flash Point: 78°(172°F)
Refractive Index: 1.5560
Melting Point: -27°
Boiling Point: 179-181°
Beilstein Reference: 1904176
Merck Reference: 14,1439
MDL No.: MFCD00000068
Formula:
C₇H₇Br MW: 171,04 g/mol Pto. Ebullición: 179…181 °C Pto. de fusión: –27 °C Densidad: 1,420 Pto. de inflamación: 78 °C (172 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000068 Núm. CAS: 95-46-5 EINECS: 202-421-7 UN: 3082 ADR: 9,III Índice Merck: 14,1439 |