Ácido (3-fluoro-4-metoxifenil)acético para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
|
Peligro
|
Sinónimos:
3-Fluoro-4-methoxyphenylacetic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.43872.0010
8.43872.0005
8.43872.0010EA
103
EUR
8.43872.0010
8.43872.0005
Ácido (3-fluoro-4-metoxifenil)acético para síntesis, Sigma-Aldrich®
Ácido (3-fluoro-4-metoxifenil)acético
Formula:
C₉H₉FO₃ MW: 184.17 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00060353 Núm. CAS: 452-14-2 |
Resultados test especificaciones
Molar Mass | 184.16 g/mol |