α-3-Dibromotolueno 95%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 3-Bromobenzyl bromide, 1-Bromo-3-(bromomethyl)benzene
181780050 181780250
ACRO181780050EA 40.2 EUR
ACRO181780050 ACRO181780250
α-3-Dibromotolueno 95%
α-3-Dibromotolueno
Formula: C₇H₆Br₂
MW: 249,93 g/mol
Pto. Ebullición: 130 °C (12 mmHg)
Pto. de fusión: 37…42 °C
Densidad: 1,56 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000176
Núm. CAS: 823-78-9
EINECS: 212-519-1
UN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Adhering crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 37 to 42 °C
GC ≥94 %