Toallitas para salas limpias, Amplitude™ Delta™
Proveedor: CONTEC
AMDE0001 AMDE0004 AMDE0003 AMDE0002
115-1850EA 673 EUR
115-1850 115-1852 115-1851 CONTAMDE0002
Toallitas para salas limpias, Amplitude™ Delta™
Toallitas Toallitas para salas limpias Seco
Esta toallita, fabricada con un 100% de fibra sintética mediante el proceso de hidroligado, está diseñada para limpiar productos ópticos delicados, como lentes y espejos, y es excepcionalmente limpia y duradera. Tiene una excelente resistencia química y, por tanto, es idónea para su uso con disolventes. Su estructura abierta de fibras proporciona una excelente capacidad de absorción.
  • Niveles muy bajos de partículas y extraíbles
  • Resistentes y duraderas
  • Textura muy suave y no abrasiva
Adecuadas para salas limpias clase 100, ISO 5 y M3.5.
Color: blanco
Precaución: Datos precisos en el momento de la publicación. Para obtener información sobre los métodos de ensayo y los resultados más recientes de los ensayos, visite el sitio Web del proveedor.