α-3-Dibromotolueno ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 3-Bromobenzyl bromide, 1-Bromo-3-(bromomethyl)benzene
A15075.09 A15075.18 A15075.30
A15075.09EA 55.3 EUR
A15075.09 A15075.18 A15075.30
α-3-Dibromotolueno ≥99%
α-3-Dibromotolueno
Purity: 99% CAS No.: 823-78-9 Molecular Formula: C7H6Br2 Formula Weight: 249.94 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 40-44° Boiling Point: 128-130°/12mm Beilstein Reference: 2078683 UN No.: 1759 MDL No.: MFCD00000176
Formula: C₇H₆Br₂
MW: 249,93 g/mol
Pto. Ebullición: 128…130 °C (12 mmHg)
Pto. de fusión: 40…44 °C
Densidad: 1,560
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000176
Núm. CAS: 823-78-9
EINECS: 212-519-1
UN: 1759
ADR: 8,II