Toallitas para salas limpias, Amplitude™ Epsilon™
Proveedor: CONTEC
AMEP0002 AMEP0001
CONTAMEP0002EA 37.2 EUR
CONTAMEP0002 CONTAMEP0001
Toallitas para salas limpias, Amplitude™ Epsilon™
Toallitas Toallitas para salas limpias Seco
Esta toallita está fabricada con poliéster y celulosa azul especial, que permite obtener una limpieza mejorada y una absorción excelente.
  • El tinte rápido de color azul favorece su diferenciación
  • Niveles bajos de partículas y extraíbles
  • Resistentes y duraderas
La celulosa utiliza un color de tinte rápido para reducir el traspaso de colores. Por tanto, la toallita es ideal para áreas húmedas que requieran la limpieza y recogida de líquidos derramados, y también puede utilizarse como material absorbente con bajo nivel de partículas para la superficie de trabajo.
Recomendadas para el uso en salas limpias clase 1000, ISO clase 6 y aplicaciones en salas limpias descritas con anterioridad.
Color: azul
Precaución: Datos precisos en el momento de la publicación. Para obtener información sobre los métodos de ensayo y los resultados más recientes de los ensayos, visite el sitio Web del proveedor.