Cajas de criogenia, Cryostore™
Proveedor: Simport Scientific
T314-281G T314-481B T314-581B T314-225B T314-542B T314-542G T314-542R T314-542Y
479-4012EA 0 EUR
479-4012 SIMPT314-481B 720-1007 SIMPT314-225B SIMPT314-542B SIMPT314-542G SIMPT314-542R SIMPT314-542Y
Cajas de criogenia, Cryostore™
Cajas Criocajas
PC, de color.
  • Superficies escribibles
  • Disponible en cuatro colores
  • Impreso con números cuadrados
  • La tapa transparente permite ver el contenido de la caja
Estas duraderas cajas de almacenamiento criogénico están diseñadas para ser utilizadas a temperaturas entre -196 °C y +121 °C. Tiene capacidad para unos 42×T310-10A Cryovials®.