Columnas HPLC, Accucore™ aQ
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
17326-012105 17326-013005 17326-014005 17326-052130 17326-053030 17326-102130 17326-103030 17326-104630 17326-152130 17326-154630
554-1948EA 515 EUR
554-1948 554-1949 554-1950 554-1897 554-1898 554-1900 554-1901 554-1902 554-1903 554-1905
Columnas HPLC, Accucore™ aQ
Columnas de cromatografía
Estas columnas son compatibles con fases acuosas móviles al 100% y ofrecen selectividad especial para analitos polares. Basadas en la Tecnología CET (Core Enhanced Technology) proporcionan separaciones de alta resolución rápidas sin las contrapresiones elevadas requeridas por las partículas inferiores a 2 µm.
  • Contrapresión inferior
  • Retención y resolución de analitos polares
  • Fase estacionaria C18 de encapsulamiento polar para selectividad alternativa