Columnas HPLC, Accucore™ Phenyl-Hexyl
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
17926-012105 17926-013005 17926-014005 17926-052130 17926-053030 17926-054630 17926-102130 17926-103030 17926-104630 17926-152130 17926-153030 17926-154630
554-1951EA 526 EUR
554-1951 554-1952 554-1953 554-1909 554-1910 554-1911 554-1912 554-1913 554-1914 554-1915 554-1916 554-1917
Columnas HPLC, Accucore™ Phenyl-Hexyl
Columnas de cromatografía
Estas columnas ofrecen selectividad exclusiva para analitos aromáticos y moderadamente polares. Adecuadas para muestras complejas donde algunos picos se resuelven bien en una fase de fenilo mientras que otros requieren una fase alquilo convencional. Basadas en la Tecnología CET (Core Enhanced Technology) proporcionan separaciones de alta resolución rápidas sin las contrapresiones elevadas requeridas por las partículas inferiores a 2 µm.
  • Contrapresión inferior
  • Selectividad en modo mixto para analitos aromáticos y moderadamente polares
  • Interacciones pi-pi potenciadas con aromáticos
  • Hidrofobicidad moderada