Columnas HPLC, Accucore™ HILIC
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
17526-012105 17526-013005 17526-014005 17526-052130 17526-102130 17526-152130 17526-153030 17526-154630
554-1957EA 0 EUR
554-1957 554-1958 554-1959 554-1933 554-1936 554-1939 554-1940 554-1941
Columnas HPLC, Accucore™ HILIC
Columnas de cromatografía
Estas columnas ofrecen una retención potenciada de analitos polares e hidrófilos. Basadas en la Tecnología CET (Core Enhanced Technology) proporcionan separaciones de alta resolución rápidas sin las contrapresiones elevadas requeridas por las partículas inferiores a 2 µm.
  • Contrapresión inferior
  • Selectividad alternativa para C18 sin pares iónicos o derivatización
  • Sensibilidad mejorada para la detección por MS
Rugged 2.6 µm solid core particles enable fast, high-resolution separations at low backpressures. The HILIC stationary phase provides alternative selectivity to C18 without ion-pairing or derivatization. The without ion-pair or derivatization used with Accucore HILIC phases ensure efficient desolvation in ESI MS detection and improved sensitivity. Robust bonding technology and automated packing procedures ensure excellent reproducibility and long column lifetimes.
Información para pedidos: Guard cartridges require use of corresponding Thermo Scientific UNIGUARD Holders. Cartridges with a 1 mm ID require the 1 mm UNIGUARD Holder (10046-746), 2.1/3 mm ID require the 2/3 mm UNIGUARD Holder (10046-748) and 4/4.6mm ID require the 4/4.6 mm UNIGUARD Holder (10046-744)