1-Bromo-3-etilbenceno ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
A12258.06
A12258.03
A12258.14
A12258.06EA
161
EUR
A12258.06
A12258.03
A12258.14
1-Bromo-3-etilbenceno ≥98%
1-Bromo-3-etilbenceno
Purity: 98%
CAS No.: 2725-82-8
Molecular Formula: C8H9Br
Formula Weight: 185.06
Boiling Point: 76-78°/10mm
MDL No.: MFCD00156128
Formula:
C₈H₉Br Pto. Ebullición: 76…78 °C (10 mmHg) Densidad: 1,3493 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00156128 Núm. CAS: 2725-82-8 |