3-Bromotolueno 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
173410100 173411000
ACRO173410100EA 36.3 EUR
ACRO173410100 ACRO173411000
3-Bromotolueno 99%
3-Bromotolueno
Formula: C₇H₇Br
Pto. Ebullición: 183,7 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –40 °C
Densidad: 1,41 g/cm³
Pto. de inflamación: 60 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000085
Núm. CAS: 591-17-3
EINECS: 209-702-3
UN: 1993
ADR: 3,III
Índice Merck: 13,01424
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5510 to 1.5530 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %