3-Bromotolueno ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
A13990.14
A13990.22
A13990.36
A13990.14EA
45.7
EUR
A13990.14
A13990.22
A13990.36
3-Bromotolueno ≥98%
3-Bromotolueno
Purity: 98%
CAS No.: 591-17-3
Molecular Formula: C7H7Br
Formula Weight: 171.04
Flash Point: 75°(167°F)
Refractive Index: 1.5520
Melting Point: -40°
Boiling Point: 183-184°
Beilstein Reference: 1903633
Merck Reference: 14,1439
MDL No.: MFCD00000085
Formula:
C₇H₇Br MW: 171,04 g/mol Pto. Ebullición: 183…184 °C Pto. de fusión: –40 °C Densidad: 1,410 Pto. de inflamación: 75 °C (167 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000085 Núm. CAS: 591-17-3 EINECS: 209-702-3 UN: 1993 ADR: 3,III Índice Merck: 14,1439 |