α-4-Dibromotolueno 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 4-Bromobenzyl bromide, 1-Bromo-4-(bromomethyl)benzene
150410250 150411000
ACRO150410250EA 40.6 EUR
ACRO150410250 ACRO150411000
α-4-Dibromotolueno 98%
α-4-Dibromotolueno
Formula: C₇H₆Br₂
MW: 249,93 g/mol
Pto. Ebullición: 115…124 °C (12 mmHg)
Pto. de fusión: 60…64 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000179
Núm. CAS: 589-15-1
EINECS: 209-636-5
UN: 1759
ADR: 8,II
Índice Merck: 13,01393
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to orange to tan Powder or crystals or needles and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 60 to 64 °C
GC ≥97.5 %