α-4-Dibromotolueno ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
4-Bromobenzyl bromide, 1-Bromo-4-(bromomethyl)benzene
A10892.14
A10892.22
A10892.14EA
40.3
EUR
A10892.14
A10892.22
α-4-Dibromotolueno ≥98%
α-4-Dibromotolueno
Purity: 98+%
CAS No.: 589-15-1
Molecular Formula: C7H6Br2
Formula Weight: 249.94
Melting Point: 60-64°
Boiling Point: 115-124°/12mm
Merck Reference: 14,1409
UN No.: 1759
MDL No.: MFCD00000179
Formula:
C₇H₆Br₂ Pto. Ebullición: 115…124 °C (12 mmHg) Pto. de fusión: 60…64 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000179 Núm. CAS: 589-15-1 EINECS: 209-636-5 UN: 1759 ADR: 8,II Índice Merck: 14,1409 |