4-terc-Butil-1-bromobenceno 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4-Bromo-terc-butilbenceno
225190250
225191000
225190050
ACRO225190250EA
77.1
EUR
ACRO225190250
ACRO225191000
ACRO225190050
4-terc-Butil-1-bromobenceno 97%
4-terc-Butil-1-bromobenceno
Formula:
C₁₀H₁₃Br MW: 213.12 g/mol Pto. Ebullición: 80…81 °C (2 mmHg) Pto. de fusión: 15…16 °C Densidad: 1.22 g/cm³ Pto. de inflamación: 97 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000108 Núm. CAS: 3972-65-4 EINECS: 223-599-2 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5315 to 1.5345 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |