4-terc-Butil-1-bromobenceno ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4-Bromo-terc-butilbenceno
A15924.14
A15924.22
A15924.36
A15924.14EA
75.1
EUR
A15924.14
A15924.22
A15924.36
4-terc-Butil-1-bromobenceno ≥97%
4-terc-Butil-1-bromobenceno
Purity: 97%
CAS No.: 3972-65-4
Molecular Formula: C10H13Br
Formula Weight: 213.12
Flash Point: 97°(206°F)
Refractive Index: 1.5330
Melting Point: 15-16°
Boiling Point: 231-232°
Beilstein Reference: 1859117
MDL No.: MFCD00000108
Formula:
C₁₀H₁₃Br MW: 213.12 g/mol Pto. Ebullición: 231…232 °C Pto. de fusión: 15…16 °C Densidad: 1.229 Pto. de inflamación: 97 °C (206 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000108 Núm. CAS: 3972-65-4 EINECS: 223-599-2 |