1-Bromo-4-etilbenceno ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
A13013.09 A13013.18 A13013.30
A13013.09EA 50.2 EUR
A13013.09 A13013.18 A13013.30
1-Bromo-4-etilbenceno ≥99%
1-Bromo-4-etilbenceno
Purity: 99% CAS No.: 1585-07-5 Molecular Formula: C8H9Br Formula Weight: 185.06 Flash Point: 63°(145°F) Refractive Index: 1.5440 Boiling Point: 203-204° Beilstein Reference: 1856989 MDL No.: MFCD00000111
Formula: C₈H₉Br
Pto. Ebullición: 203…204 °C
Pto. de fusión: –43,5 °C
Densidad: 1,341
Pto. de inflamación: 63 °C (145 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000111
Núm. CAS: 1585-07-5
EINECS: 216-439-8