4-Bromotolueno 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
107481000 107485000
ACRO107481000EA 48.4 EUR
ACRO107481000 ACRO107485000
4-Bromotolueno 99%
4-Bromotolueno
Formula: C₇H₇Br
MW: 171,04 g/mol
Pto. Ebullición: 184 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 26…29 °C
Densidad: 1,39 g/cm³
Pto. de inflamación: 85 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000109
Núm. CAS: 106-38-7
EINECS: 203-391-8
ADR: 9,III
Índice Merck: 13,01424
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Low melting crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
GC ≥99.0 %
Water ≤0.05 %
Color scale ≤10 APHA
Stabilizer 10 to 20 ppm MEHQ
Acidity ≤0.01 % (as acrylic acid)