4-Bromotolueno ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A15843.14
A15843.22
A15843.36
A15843.14EA
27.7
EUR
A15843.14
A15843.22
A15843.36
4-Bromotolueno ≥98%
4-Bromotolueno
Purity: 98%
CAS No.: 106-38-7
Molecular Formula: C7H7Br
Formula Weight: 171.04
Flash Point: 85°(185°F)
Melting Point: 26-29°
Boiling Point: 183-184°
Beilstein Reference: 1903636
Merck Reference: 14,1439
MDL No.: MFCD00000109
Formula:
C₇H₇Br Pto. Ebullición: 183…184 °C Pto. de fusión: 26…29 °C Densidad: 1,410 Pto. de inflamación: 85 °C (185 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000109 Núm. CAS: 106-38-7 EINECS: 203-391-8 UN: 3077 ADR: 9,III Índice Merck: 14,1439 |