2,4,6-Tribromotolueno ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1-Methyl-2,4,6-tribromobenzene, 1,3,5-Tribromo-2-methylbenzene
L01149.09
L01149.18
L01149.09EA
59.4
EUR
L01149.09
L01149.18
2,4,6-Tribromotolueno ≥98%
2,4,6-Tribromotolueno
Purity: 98+%
CAS No.: 6320-40-7
Molecular Formula: C7H5Br3
Formula Weight: 328.83
Melting Point: 67-70°
Boiling Point: 290°
MDL No.: MFCD00013527
Formula:
C₇H₅Br₃ Pto. Ebullición: 290 °C Pto. de fusión: 67…70 °C Densidad: 2,479 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00013527 Núm. CAS: 6320-40-7 EINECS: 228-672-2 |