Ácido 4-bromo-o-toluico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4-Bromo-2-methylbenzoic acid
L03071.06
L03071.14
L03071.06EA
52.5
EUR
L03071.06
L03071.14
Ácido 4-bromo-o-toluico ≥98%
Ácido 4-bromo-o-toluico
Purity: 98+%
CAS No.: 68837-59-2
Molecular Formula: C8H7BrO2
Formula Weight: 215.05
Melting Point: 182-184°
Beilstein Reference: 2249816
Formula:
C₈H₇BrO₂ Pto. de fusión: 182…184 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00040905 Núm. CAS: 68837-59-2 EINECS: 272-437-7 |