Ácido 4-bromo-m-toluico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A14302.06
A14302.14
A14302.06EA
79.8
EUR
A14302.06
A14302.14
Ácido 4-bromo-m-toluico ≥98%
Ácido 4-bromo-m-toluico
Purity: 98%
CAS No.: 7697-28-1
Molecular Formula: C8H7BrO2
Formula Weight: 215.05
Melting Point: 215-218°
Beilstein Reference: 2356649
Formula:
C₈H₇BrO₂ Pto. de fusión: 215…218 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00039526 Núm. CAS: 7697-28-1 EINECS: 231-713-7 |