1-(Bromometil)-2-clorobenceno 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 1-(Bromomethyl)-2-chlorobenzene, 2-Chlorobenzyl bromide
278930250 278930050
ACRO278930250EA 150 EUR
ACRO278930250 ACRO278930050
1-(Bromometil)-2-clorobenceno 97%
1-(Bromometil)-2-clorobenceno
Formula: C₇H₆BrCl
Pto. Ebullición: 103…104 °C (10 mmHg)
Densidad: 1,586 g/cm³
Pto. de inflamación: 108 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000566
Núm. CAS: 611-17-6
EINECS: 210-257-2
UN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5910 to 1.5930 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %