1-(Bromometil)-2-clorobenceno ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Purity: 97%
CAS No.: 611-17-6
Molecular Formula: C7H6BrCl
Formula Weight: 205.49
Flash Point: 108°(226°F)
Refractive Index: 1.5920
Odour: Pungent
Boiling Point: 103-104°/10mm
Beilstein Reference: 386264
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00000566
Formula:
C₇H₆BrCl Pto. Ebullición: 103…104 °C (10 mmHg) Densidad: 1,583 Pto. de inflamación: 108 °C (226 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000566 Núm. CAS: 611-17-6 EINECS: 210-257-2 UN: 3265 ADR: 8,II |