1-(Bromometil)-3-clorobenceno ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: α-Bromo-m-chlorotoulene, 3-Chlorobenzyl bromide, 1-(Bromomethyl)-3-chlorobenzene, alpha-Bromo-3-chlorotoluene
A15844.09 A15844.18
A15844.09EA 33.6 EUR
A15844.09 A15844.18
1-(Bromometil)-3-clorobenceno ≥97%
1-(Bromometil)-3-clorobenceno
Purity: 97% CAS No.: 766-80-3 Molecular Formula: C7H6BrCl Formula Weight: 205.49 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5890 Odour: Pungent Boiling Point: 108-110°/10mm Beilstein Reference: 636504 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00000597
Formula: C₇H₆BrCl
Pto. Ebullición: 108…110 °C (10 mmHg)
Pto. de fusión: 17,5 °C
Densidad: 1,567
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000597
Núm. CAS: 766-80-3
EINECS: 212-171-0
UN: 3265
ADR: 8,II