1-(Bromometil)-4-clorobenceno ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
B22858.06
B22858.14
B22858.06EA
51.6
EUR
B22858.06
B22858.14
1-(Bromometil)-4-clorobenceno ≥98%
1-(Bromometil)-4-clorobenceno
Purity: 98+%
CAS No.: 622-95-7
Molecular Formula: C7H6BrCl
Formula Weight: 205.49
Odour: Pungent
Melting Point: 46-51°
Boiling Point: 107-108°/8mm
Beilstein Reference: 606497
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00040714
Formula:
C₇H₆BrCl MW: 205,48 g/mol Pto. Ebullición: 107…108 °C (8 mmHg) Pto. de fusión: 46…51 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00040714 Núm. CAS: 622-95-7 EINECS: 210-760-7 UN: 3261 ADR: 8,II |