1-Bromo-3-(clorometil)benceno ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
3-Bromo-α-chlorotoluene, 1-(Chloromethyl)-3-bromobenzene, α-Chloro-3-bromotoluene, 1-Bromo-3-(chloromethyl)benzene
L12458.06
L12458.14
L12458.06EA
45.7
EUR
L12458.06
L12458.14
1-Bromo-3-(clorometil)benceno ≥97%
1-Bromo-3-(clorometil)benceno
Purity: 97%
CAS No.: 932-77-4
Molecular Formula: C7H6BrCl
Formula Weight: 205.49
Flash Point:
Formula:
C₇H₆BrCl Pto. Ebullición: 118…119 °C (18 mmHg) Pto. de fusión: 32,5 °C Densidad: 1,608 Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00040865 Núm. CAS: 932-77-4 UN: 3265 ADR: 8,II |