1-Bromo-4-(clorometil)benceno 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 4-Bromo-α-chlorotoluene, α-Chloro-4-bromotoluene, 1-Bromo-4-(chloromethyl)benzene, 1-(Chloromethyl)-4-bromobenzene
346750050 346750250
ACRO346750050EA 59.5 EUR
ACRO346750050 ACRO346750250
1-Bromo-4-(clorometil)benceno 98%
1-Bromo-4-(clorometil)benceno
Formula: C₇H₆BrCl
Pto. Ebullición: 136…139 °C (27 mmHg)
Pto. de fusión: 36…40 °C
Número MDL: MFCD00040867
Núm. CAS: 589-17-3
EINECS: 209-638-6
UN: 3261
ADR: 8,II
Índice Merck: 13,01394
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 36 to 40 °C
GC ≥97.5 %