1-Bromo-4-(clorometil)benceno ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
L11486.06 L11486.14
L11486.06EA 56.4 EUR
L11486.06 L11486.14
1-Bromo-4-(clorometil)benceno ≥97%
1-Bromo-4-(clorometil)benceno
Purity: 97% CAS No.: 589-17-3 Molecular Formula: C7H6BrCl Formula Weight: 205.49 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 38-41° Boiling Point: 106-107°/10mm Beilstein Reference: 6123220 Merck Reference: 14,1410 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00040867
Formula: C₇H₆BrCl
Pto. Ebullición: 106…107 °C (10 mmHg)
Pto. de fusión: 38…41 °C
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00040867
Núm. CAS: 589-17-3
EINECS: 209-638-6
UN: 3261
ADR: 8,II
Índice Merck: 14,1410