(Bromometil)pentafluorobenceno ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
2,3,4,5,6-Pentafluorobencilo bromuro, α-Bromo-2,3,4,5,6-pentafluorotolueno
A11623.14
A11623.06
A11623.22
A11623.14EA
206
EUR
A11623.14
A11623.06
A11623.22
(Bromometil)pentafluorobenceno ≥98%
(Bromometil)pentafluorobenceno
Purity: 98+%
CAS No.: 1765-40-8
Molecular Formula: C7H2BrF5
Formula Weight: 261.00
Flash Point: 83°(181°F)
Refractive Index: 1.4720
Melting Point: 18-20°
Boiling Point: 174-175°
Beilstein Reference: 647808
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00000299
Formula:
(C₆F₅)CH₂Br Pto. Ebullición: 174…175 °C Pto. de fusión: 18…20 °C Densidad: 1,844 Pto. de inflamación: 83 °C (181 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000299 Núm. CAS: 1765-40-8 EINECS: 217-182-4 UN: 3265 ADR: 8,II |