α-Bromo-2,4-difluorotolueno ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
1-(Bromometil)-2,4-difluorobenceno
A15213.06
A15213.14
A15213.06EA
60.8
EUR
A15213.06
A15213.14
α-Bromo-2,4-difluorotolueno ≥98%
α-Bromo-2,4-difluorotolueno
Purity: 98+%
CAS No.: 23915-07-3
Molecular Formula: C7H5BrF2
Formula Weight: 207.02
Flash Point: 85°(185°F)
Refractive Index: 1.5250
Boiling Point: 42-43°/1mm
Beilstein Reference: 4177539
UN No.: 1760
MDL No.: MFCD00011649
Formula:
C₇H₅BrF₂ Pto. Ebullición: 42…43 °C (1 mmHg) Densidad: 1,613 Pto. de inflamación: 85 °C (185 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011649 Núm. CAS: 23915-07-3 EINECS: 245-938-3 UN: 1760 ADR: 8,III |