α-Bromo-2,5-difluorotolueno ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
2-(Bromometil)-1,4-difluorobenceno
B20752.09
B20752.18
B20752.88
B20752.09EA
102
EUR
B20752.09
B20752.18
B20752.88
α-Bromo-2,5-difluorotolueno ≥98%
α-Bromo-2,5-difluorotolueno
Purity: 98%
CAS No.: 85117-99-3
Molecular Formula: C7H5BrF2
Formula Weight: 207.02
Refractive Index: 1.5260
Beilstein Reference: 7089248
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00009897
Formula:
C₇H₅BrF₂ Pto. Ebullición: 186 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 8 °C Densidad: 1,609 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009897 Núm. CAS: 85117-99-3 EINECS: 285-651-0 UN: 3265 ADR: 8,III |