α-Bromo-2,6-difluorotolueno 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
303570050 303570250
ACRO303570050EA 76.5 EUR
ACRO303570050 ACRO303570250
α-Bromo-2,6-difluorotolueno 97%
α-Bromo-2,6-difluorotolueno
Formula: C₇H₅BrF₂
Pto. de fusión: 51…55 °C
Densidad: 1,6 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: >109 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000329
Núm. CAS: 85118-00-9
EINECS: 285-652-6
UN: 1759
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light beige Crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 51 to 55 °C
GC ≥96.0 %