α-Bromo-2,6-difluorotolueno ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
2-(Bromomethyl)-1,3-difluorobenzene, 2,6-Difluorobenzyl bromide
A17434.06
A17434.14
A17434.06EA
63.8
EUR
A17434.06
A17434.14
α-Bromo-2,6-difluorotolueno ≥97%
α-Bromo-2,6-difluorotolueno
Purity: 97+%
CAS No.: 85118-00-9
Molecular Formula: C7H5BrF2
Formula Weight: 207.02
Flash Point:
Formula:
C₇H₅BrF₂ MW: 207.02 g/mol Pto. de fusión: 49…53 °C Densidad: 1.600 Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000329 Núm. CAS: 85118-00-9 EINECS: 285-652-6 UN: 1759 ADR: 8 III |