α-Bromo-o-fluorotolueno 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Fluorobencilo bromuro, α-Bromo-2-fluorotolueno
197960050 197960250
ACRO197960050EA 36.7 EUR
ACRO197960050 ACRO197960250
α-Bromo-o-fluorotolueno 98%
α-Bromo-o-fluorotolueno
Formula: C₇H₆BrF
MW: 189.03 g/mol
Pto. Ebullición: 84…85 °C (15 mmHg)
Densidad: 1.567 g/cm³
Pto. de inflamación: 82 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000324
Núm. CAS: 446-48-0
EINECS: 207-169-1
UN: 3265
ADR: 8 II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5495 to 1.5515 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %