α-Bromo-o-fluorotolueno ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
2-Fluorobencilo bromuro, α-Bromo-2-fluorotolueno
A12692.09
A12692.18
A12692.09EA
43.9
EUR
A12692.09
A12692.18
α-Bromo-o-fluorotolueno ≥98%
α-Bromo-o-fluorotolueno
Purity: 98%
CAS No.: 446-48-0
Molecular Formula: C7H6BrF
Formula Weight: 189.03
Flash Point: 82°(179°F)
Refractive Index: 1.5520
Odour: Pungent
Boiling Point: 84-85°/15mm
Beilstein Reference: 1099894
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00000324
Formula:
C₇H₆BrF MW: 189,03 g/mol Pto. Ebullición: 84…85 °C (15 mmHg) Densidad: 1,567 Pto. de inflamación: 82 °C (179 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000324 Núm. CAS: 446-48-0 EINECS: 207-169-1 UN: 3265 ADR: 8,II |