α-Bromo-m-fluorotolueno 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: α-Bromo-3-fluorotolueno
119400250 119400050
ACRO119400250EA 117 EUR
ACRO119400250 ACRO119400050
α-Bromo-m-fluorotolueno 95%
α-Bromo-m-fluorotolueno
Formula: C₇H₆BrF
Pto. Ebullición: 88 °C (20 mmHg)
Densidad: 1,541 g/cm³
Pto. de inflamación: 61 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000340
Núm. CAS: 456-41-7
EINECS: 207-263-2
UN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5450 to 1.5480 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %