α-Bromo-m-fluorotolueno ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: α-Bromo-3-fluorotolueno
A15446.18 A15446.06 A15446.14
A15446.18EA 210 EUR
A15446.18 A15446.06 A15446.14
α-Bromo-m-fluorotolueno ≥98%
α-Bromo-m-fluorotolueno
Purity: 98% CAS No.: 456-41-7 Molecular Formula: C7H6BrF Formula Weight: 189.03 Flash Point: 91°(196°F) Refractive Index: 1.5460 Odour: Pungent Boiling Point: 200° Beilstein Reference: 636503 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00000340
Formula: C₇H₆BrF
MW: 189.03 g/mol
Pto. Ebullición: 200 °C
Densidad: 1.546
Pto. de inflamación: 91 °C (196 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000340
Núm. CAS: 456-41-7
EINECS: 207-263-2
UN: 3265
ADR: 8 II