α-Bromo-p-fluorotolueno 97%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro

Sinónimos: α-Bromo-4-fluorotolueno

197970050 197970250
ACRO197970050EA 44.5 EUR
ACRO197970050 ACRO197970250
α-Bromo-p-fluorotolueno 97%
α-Bromo-p-fluorotolueno
Formula: C₇H₆BrF
MW: 189.03 g/mol
Pto. Ebullición: 85 °C (15 mmHg)
Densidad: 1.517 g/cm³
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000359
Núm. CAS: 459-46-1
EINECS: 207-291-5
UN: 3265
ADR: 8 II

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5464 to 1.5484 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR