α-Bromo-p-fluorotolueno ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Purity: 97%
CAS No.: 459-46-1
Molecular Formula: C7H6BrF
Formula Weight: 189.03
Flash Point: 66°(150°F)
Refractive Index: 1.5470
Odour: Pungent
Boiling Point: 84-85°/15mm
Beilstein Reference: 636507
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00000359
Formula:
C₇H₆BrF Pto. Ebullición: 84…85 °C (15 mmHg) Densidad: 1,530 Pto. de inflamación: 66 °C (150 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000359 Núm. CAS: 459-46-1 EINECS: 207-291-5 UN: 3265 ADR: 8,II |