2-Bromo-α-α-α-trifluorotolueno ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
A10134.14 A10134.22 A10134.36
A10134.14EA 44.3 EUR
A10134.14 A10134.22 A10134.36
2-Bromo-α-α-α-trifluorotolueno ≥98%
2-Bromo-α-α-α-trifluorotolueno
Flash Point: 68°(154°F)
Refractive Index: 1.4820
Odor: Aromatic
Boiling Point: 167-168°
Beilstein Reference: 1945750
Formula: C₇H₄BrF₃
Pto. Ebullición: 167…168 °C
Densidad: 1,662
Pto. de inflamación: 68 °C (154 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000373
Núm. CAS: 392-83-6
EINECS: 206-879-9
UN: 1993
ADR: 3,III