3-Bromo-α-α-α-trifluorotolueno ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
3-Bromobenzotrifluoruro
A14724.14
A14724.22
A14724.36
A14724.14EA
33.9
EUR
A14724.14
A14724.22
A14724.36
3-Bromo-α-α-α-trifluorotolueno ≥98%
3-Bromo-α-α-α-trifluorotolueno
Purity: 98+%
CAS No.: 401-78-5
Molecular Formula: C7H4BrF3
Formula Weight: 225.01
Flash Point: 59°(138°F)
Refractive Index: 1.4730
Odour: Aromatic
Boiling Point: 151-152°
Beilstein Reference: 1449557
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00000380
Formula:
C₇H₄BrF₃ MW: 225,01 g/mol Pto. Ebullición: 151…152 °C Pto. de fusión: 37,5…39 °C Densidad: 1,613 Pto. de inflamación: 59 °C (138 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000380 Núm. CAS: 401-78-5 EINECS: 206-932-6 UN: 1993 ADR: 3,III |