4-Bromo-2-fluorotolueno ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1-Bromo-3-fluoro-4-methylbenzene
A15891.06
A15891.14
A15891.22
A15891.06EA
30.4
EUR
A15891.06
A15891.14
A15891.22
4-Bromo-2-fluorotolueno ≥99%
4-Bromo-2-fluorotolueno
Purity: 99%
CAS No.: 51436-99-8
Molecular Formula: C7H6BrF
Formula Weight: 189.03
Flash Point: 73°(163°F)
Refractive Index: 1.5290
Boiling Point: 66-68°/8mm
Beilstein Reference: 1859028
MDL No.: MFCD00013551
Formula:
C₇H₆BrF MW: 189.03 g/mol Pto. Ebullición: 66…68 °C (8 mmHg) Densidad: 1.492 Pto. de inflamación: 73 °C (163 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00013551 Núm. CAS: 51436-99-8 EINECS: 257-201-3 |