2-Bromo-4-fluorotolueno ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1-Bromo-3-fluoro-6-methylbenzene
A12792.06
A12792.14
A12792.22
A12792.06EA
40.8
EUR
A12792.06
A12792.14
A12792.22
2-Bromo-4-fluorotolueno ≥98%
2-Bromo-4-fluorotolueno
Purity: 98+%
CAS No.: 1422-53-3
Molecular Formula: C7H6BrF
Formula Weight: 189.03
Flash Point: 64°(147°F)
Refractive Index: 1.5280
Boiling Point: 170-172°
Beilstein Reference: 1859038
MDL No.: MFCD00040828
Formula:
C₇H₆BrF MW: 189.03 g/mol Pto. Ebullición: 170…172 °C Densidad: 1.526 Pto. de inflamación: 64 °C (147 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00040828 Núm. CAS: 1422-53-3 EINECS: 215-830-0 |