Acetonitrilo ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM® para HPLC preparativa
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
84533.550EA 0 EUR
84533.550 84533.460 84533.950
Acetonitrilo ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM® para HPLC preparativa
Acetonitrilo
Formula: H₃CCN
Pto. Ebullición: 81,6 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –45,7 °C
Densidad: 0,782 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001878
Núm. CAS: 75-05-8
EINECS: 200-835-2
UN: 1648
ADR: 3,II
IR: 01-2119471307-38
Índice Merck: 13,00071
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cef8be50fcca82050c5bda827ad9c5f57f4c5e27&vid=b80b5c39e654fcf6904b18b58e22a816e8e138b7&prid=web&clid=SAPDAM