4-Bromo-1-(bromometil)-2-fluorobenceno ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
B21331.06
B21331.14
B21331.22
B21331.06EA
48.3
EUR
B21331.06
B21331.14
B21331.22
4-Bromo-1-(bromometil)-2-fluorobenceno ≥98%
4-Bromo-1-(bromometil)-2-fluorobenceno
Purity: 98%
CAS No.: 76283-09-5
Molecular Formula: C7H5Br2F
Formula Weight: 267.92
Melting Point: 33-37°
Boiling Point: 126°/9mm
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00055467
Formula:
C₇H₅Br₂F Pto. Ebullición: 126 °C (9 mmHg) Pto. de fusión: 33…37 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00055467 Núm. CAS: 76283-09-5 EINECS: 278-412-7 UN: 3261 ADR: 8,II |