4-Bromo-α-α-α-trifluorotolueno 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Bromobenzotrifluoruro
166670050 166670250
ACRO166670050EA 57.7 EUR
ACRO166670050 ACRO166670250
4-Bromo-α-α-α-trifluorotolueno 99%
4-Bromo-α-α-α-trifluorotolueno
Formula: C₇H₄BrF₃
MW: 225,01 g/mol
Pto. Ebullición: 154…155 °C (760 mmHg)
Densidad: 1,6 g/cm³
Pto. de inflamación: 48 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000398
Núm. CAS: 402-43-7
EINECS: 206-943-6
UN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4715 to 1.4745 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
HPLC ≥98.5 %