4-Bromo-α-α-α-trifluorotolueno ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4-Bromobenzotrifluoruro
A15942.06
A15942.14
A15942.22
A15942.06EA
51.6
EUR
A15942.06
A15942.14
A15942.22
4-Bromo-α-α-α-trifluorotolueno ≥99%
4-Bromo-α-α-α-trifluorotolueno
Purity: 99%
CAS No.: 402-43-7
Molecular Formula: C7H4BrF3
Formula Weight: 225.01
Flash Point: 60°(140°F)
Refractive Index: 1.4730
Boiling Point: 154-155°
Beilstein Reference: 2045666
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00000398
Formula:
C₇H₄BrF₃ MW: 225.01 g/mol Pto. Ebullición: 154…155 °C Densidad: 1.630 Pto. de inflamación: 60 °C (140 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000398 Núm. CAS: 402-43-7 EINECS: 206-943-6 UN: 1993 ADR: 3 III |