Bomba manual para disolventes
Proveedor: BURKLE
5603-1000 5603-2000
223-0067EA 684 EUR
223-0067 223-0068
Bomba manual para disolventes
Bombas Bombas para bidón
Bomba para disolventes con accionamiento manual para el trasiego sin contaminación de disolventes orgánicos y sustancias aromáticas. Piezas en contacto con el medio, fabricadas en acero inoxidable AISI 304 (1,4301) y PTFE.
  • Boquilla fija con llave de paso fabricada en acero inoxidable/PTFE
  • Adecuada para recipientes con rosca R 2"
La bomba de mano utiliza el principio de sobrepresión. Con la pelota de la bomba se genera una sobrepresión en el recipiente que impulsa el líquido hacia el exterior. Con el kit antiestático de Bürkle, la bomba se puede conectar a tierra durante el proceso de trasvase de líquidos infl amables, con el fi n de evitar que se produzcan cargas electrostáticas.
La bomba se puede cerrar completamente con las dos llaves esféricas, para evitar que puedan producirse fugas de vapores peligrosos al finalizar el trasvase. La bomba de mano para disolventes es adecuada para recipientes de hasta 60 litros. La bomba de disolvente para bidones de hojalata tiene una rosca de conexión para cierres de fuelle.
Información para pedidos: Adaptadores de rosca para recipientes convencionales disponibles como accesorios.